Stampa…
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 199 EUR
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 246,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14897196
CAS Number: 149771-15-3