Stampa…
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
OR110049-1G OR110049-5G OR110049-10G
APOSOR110049-1GEA 21.5 EUR
APOSOR110049-1G APOSOR110049-5G APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formula: C₈H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22376562
CAS Number: 17403-47-3