Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110042-1G
OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA
61.1
EUR
APOSOR110042-1G
APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Peso molecolare: 189,211 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00455976 CAS Number: 37493-34-8 |