Stampa…
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 32.1 EUR
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆N₂OS
Peso molecolare: 166,2 g/mol
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181517
CAS Number: 175137-13-0