Stampa…
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1098-100MG OR1098-250MG OR1098-1G
APOSOR1098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR1098-100MG APOSOR1098-250MG APOSOR1098-1G
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₇H₃₆N₂O₂
Punto di fusione: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02094503
CAS Number: 109792-60-1