Stampa…
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1097-1G OR1097-250MG
APOSOR1097-1GEA 0 EUR
APOSOR1097-1G APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₅H₃₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02094501
CAS Number: 216961-61-4