Stampa…
4-Nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 97.4 EUR
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054554
CAS Number: 1122-61-8