Stampa…
Sodium 3-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 219 EUR
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formula: C₇H₄ClO₂·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059569
CAS Number: 17264-88-9