Stampa…
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 242 EUR
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411194
CAS Number: 407640-21-5