Stampa…
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR10892-1G OR10892-250MG OR10892-5G
APOSOR10892-1GEA 49.5 EUR
APOSOR10892-1G APOSOR10892-250MG APOSOR10892-5G
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
Peso molecolare: 215,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025052
CAS Number: 7151-76-0
UN: 1759
ADR: 8,III