Stampa…
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 108 EUR
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
Peso molecolare: 215,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00596197
CAS Number: 28547-13-9
UN: 1759
ADR: 8,III