Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]phenol, 4-[(Dimethylcarbamoyl)methyl]phenol
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 321 EUR
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453072
CAS Number: 76472-23-6