Stampa…
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
OR10835-1G OR10835-5G
APOSOR10835-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10835-1G APOSOR10835-5G
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Formula: C₁₂H₁₇BrO₃
Peso molecolare: 289,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411183
CAS Number: 112598-18-2