3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10823-500MG
OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA
147
EUR
APOSOR10823-500MG
APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Formula:
C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄ Peso molecolare: 236,224 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01863232 CAS Number: 296775-93-4 |