Stampa…
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 351 EUR
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Formula: C₁₁H₂₁O₅P
Punto di ebollizione: 284…287 °C
Densità: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445507
CAS Number: 41891-54-7