Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃O₅P Punto di ebollizione: 137…140 °C (10 mm Hg) Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137948 CAS Number: 18733-15-8 |