Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(3-Hydroxyphenyl)phosphonic acid diethyl ester
Formula:
C₁₀H₁₅O₄P Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01112119 CAS Number: 33733-32-3 |