Stampa…
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 986 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formula: C₇H₁₄ClO₄P
Punto di ebollizione: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Densità: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038926
CAS Number: 67257-29-8