Stampa…
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 317 EUR
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formula: C₇H₁₄BrO₃P
Peso molecolare: 257,062 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800262
CAS Number: 66498-59-7