Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10650-5G
OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA
98.6
EUR
APOSOR10650-5G
APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Formula:
C₂₄H₂₃O₃P Punto di fusione: 101…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192162 CAS Number: 13148-05-5 |