Stampa…
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 87.3 EUR
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formula: C₂₃H₂₄O₂P·Br
Peso molecolare: 443,313 g/mol
Punto di fusione: 145 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03701355
CAS Number: 42843-94-7