Stampa…
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10642-5G OR10642-1G OR10642-10G
APOSOR10642-5GEA 109 EUR
APOSOR10642-5G APOSOR10642-1G APOSOR10642-10G
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide 97%
[4-(Ethoxycarbonyl)butyl]triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₅H₂₈O₂P·Br
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051866
CAS Number: 118026-77-0