Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10603-1G
OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA
46.4
EUR
APOSOR10603-1G
APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671950 CAS Number: 19926-50-2 |