(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₁BO₂ Punto di fusione: 79…81 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01074677 CAS Number: 59239-44-0 |