Stampa…
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 216 EUR
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formula: C₅H₈IN₃O₂S
Peso molecolare: 301,105 g/mol
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179543
CAS Number: 135773-25-0