Stampa…
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminosulphonyl)butyric acid, 3-Carboxypropane-1-sulphonamide
OR10407-1G OR10407-5G OR10407-25G
APOSOR10407-1GEA 132 EUR
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G APOSOR10407-25G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formula: C₄H₉NO₄S
Peso molecolare: 167,184 g/mol
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075007
CAS Number: 175476-52-5