4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR103674-250MG
OR103674-1G
APOSOR103674-250MGEA
109
EUR
APOSOR103674-250MG
APOSOR103674-1G
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₁₀H₁₂N₄S Peso molecolare: 220,294 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00728969 CAS Number: 373356-48-0 |