Stampa…
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1,4-dithiapentalene hydrochloride, (Thieno[3,2-b]thien-2-yl)methylamine hydrochloride
OR103658-1G OR103658-250MG OR103658-100MG
APOSOR103658-1GEA 851 EUR
APOSOR103658-1G APOSOR103658-250MG APOSOR103658-100MG
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Formula: C₇H₇NS₂·ClH
Peso molecolare: 205,728 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702427
CAS Number: 1172699-35-2