Stampa…
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR103648-1G OR103648-5G
APOSOR103648-1GEA 125 EUR
APOSOR103648-1G APOSOR103648-5G
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂S
Peso molecolare: 195,199 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271964
CAS Number: 56881-31-3