Stampa…
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 321 EUR
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₄O₂
Peso molecolare: 178,148 g/mol
Punto di fusione: 242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973861
CAS Number: 68262-33-9