Stampa…
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-carboxy-4,5-dimethylthiophene, 3-Carboxy-4,5-dimethylthiophen-2-amine
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 288 EUR
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00456549
CAS Number: 55502-96-0