Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b]thiophene-6-sulphonyl chloride 1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR103628-1G OR103628-250MG OR103628-5G
APOSOR103628-1GEA 273 EUR
APOSOR103628-1G APOSOR103628-250MG APOSOR103628-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]thiophene-6-sulphonyl chloride 1,1-dioxide
2,3-Dihydrobenzo[b]thiophene-6-sulphonyl chloride 1,1-dioxide
Formula: C₈H₇ClO₄S₂
Peso molecolare: 266,722 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808708
CAS Number: 208643-45-2