Stampa…
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 223 EUR
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formula: C₁₄H₁₂BNO₆
Peso molecolare: 301,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411934
CAS Number: 380430-62-6