Stampa…
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-4-cyanothiophene, 4-Cyano-2-thenoic acid, 5-Carboxythiophene-3-carbonitrile
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 118 EUR
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃NO₂S
Peso molecolare: 153,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664844
CAS Number: 406719-77-5