Stampa…
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [(1H-Pyrrol-3-yl)carbonyl]benzene, 3-Benzoyl-1H-pyrrole
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 183 EUR
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,195 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179582
CAS Number: 7126-41-2