Stampa…
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Benzoyl-1-tosylpyrrole
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 72.7 EUR
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Formula: C₁₈H₁₅NO₃S
Peso molecolare: 325,382 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411960
CAS Number: 139261-90-8