Stampa…
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 116 EUR
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258965
CAS Number: 616227-14-6