Stampa…
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 147 EUR
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₃H₂Cl₂N₂S
Peso molecolare: 169,032 g/mol
Punto di fusione: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114816
CAS Number: 88127-85-9