Stampa…
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 139 EUR
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111718
CAS Number: 671188-20-8