2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Carboxy-2-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane, 2-Carboxy-N-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxamide
OR10251-250MG
OR10251-5G
APOSOR10251-250MGEA
74.2
EUR
APOSOR10251-250MG
APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₆ClNO₃ Peso molecolare: 281,735 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00590283 CAS Number: 101937-67-1 |