Stampa…
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 272 EUR
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569561
CAS Number: 651005-90-2