Stampa…
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-{[2-(Prop-1-yl)oxy]ethyl}piperazine
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Punto di ebollizione: 107 °C (12 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117823
CAS Number: 741667-07-2