Stampa…
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]pyrrolidine, 1-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]piperazine
OR0950-1G OR0950-5G OR0950-250MG
APOSOR0950-1GEA 81.5 EUR
APOSOR0950-1G APOSOR0950-5G APOSOR0950-250MG
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Formula: C₉H₁₇N₃O
Peso molecolare: 183,251 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C (0,015 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844724
CAS Number: 73331-93-8