Stampa…
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 206 EUR
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,251 g/mol
Punto di ebollizione: 89…93 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03410256
CAS Number: 43032-38-8