Stampa…
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 87 EUR
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 86…96 °C (0,01 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412119
CAS Number: 25553-77-9