Stampa…
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 114 EUR
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Peso molecolare: 220,311 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844730
CAS Number: 41298-49-1