Stampa…
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
OR0881-1G OR0881-5G
APOSOR0881-1GEA 0 EUR
APOSOR0881-1G APOSOR0881-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Peso molecolare: 158,241 g/mol
Punto di ebollizione: 75…78 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009781
CAS Number: 5317-33-9
EINECS: 226-177-6