Stampa…
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 1860 EUR
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Punto di fusione: 266…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444056
CAS Number: 1284226-74-9