Stampa…
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0864-1G OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA 226 EUR
APOSOR0864-1G APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Punto di fusione: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201887
CAS Number: 115761-61-0