Stampa…
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Methylpropionoyl)piperazine, 1-Isobutanoylpiperazine, 1-(2-Methylpropanoyl)piperazine
OR0858-1G OR0858-5G
APOSOR0858-1GEA 121 EUR
APOSOR0858-1G APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₈H₁₆N₂O
Peso molecolare: 156,225 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973344
CAS Number: 71260-16-7